Få mere at vide
3-hydroxy-2-naftosyre, 98%
Artikelnummer. 11489486
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489486 250 g 250g
11479486 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19214.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-70-6 | C11H8O3 | 188,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-70-6
Molekylær formel C11H8O3
Molekylvægt (g/mol) 188.182
MDL nummer MFCD00004103
InChI nøgle ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons
PubChem CID 7104
ChEBI CHEBI:80383
IUPAC navn 3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Smeltepunkt 218 °C til 222 °C
Flammepunkt 220 °C (428 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 744100
Merck Index 14,4835
Formel vægt 188.18
Procent renhed 98%