Få mere at vide
3-Hydroxy-2-naphthohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2-naphthohydrazide |
| CAS | 5341-58-2 |
| Molekylær formel | C11H10N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00004097 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(NN)C1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.21 |
| Procent renhed | 98% |