Få mere at vide
3-Hydroxy-2-methylpyridine, TRC
Artikelnummer. 30403641
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30403641 5 g
1 options
Artikelnummer. 30403641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9483255G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-methylpyridine
CAS 1121-25-1
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 5 g
Synonym 2-Methyl-3-pyridinol, 2-Methyl-3-hydroxypyridine, NSC 27506
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-5-6(8)3-2-4-7-5/h2-4,8H,1H3
SMIL Cc1ncccc1O
IUPAC navn 2-methylpyridin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528