Få mere at vide
3-Hydroxy-2-methylpyridine, 99%
Artikelnummer. 11401477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401477 1 g 1g
11411477 5 g 5g
11421477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24944.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1121-25-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-25-1
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00082538
InChI nøgle AQSRRZGQRFFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-3-hydroxypyridine, 3-hydroxy-2-picoline, 2-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-methyl, 2-methyl-3-hydroxylpyridine, unii-365fj23a8z, 3-pyridinol, methyl, 2-methyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-methylpyridine 3-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 70719
IUPAC navn 2-methylpyridin-3-ol
SMIL CC1=C(C=CC=N1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-methylpyridine
Smeltepunkt 166°C to 169°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 107937
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99%