missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30012636
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012636 50 mg
30004747 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012636 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94648550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 473-86-9
Molekylær formel C5 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-2-methyl- (6CI,8CI), 3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, 2-Methyl-3-hydroxybutyric acid, 3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, Nilic acid, α-Methyl-β-hydroxybutyric acid
IUPAC navn 3-hydroxy-2-methylbutanoic acid
SMIL CC(O)C(C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
Formel vægt 118.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.