Få mere at vide
3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 146.0943 |