Få mere at vide
3-hydroxy-2-methylbenzoesyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 142 °C til 146 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2613791 |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 97% |