Få mere at vide
3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11303217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303217 1 g 1g
11313217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13743.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 603-80-5 | C8H7O3 | 151.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-80-5
Molekylær formel C8H7O3
Molekylvægt (g/mol) 151.14
MDL nummer MFCD00671541
InChI nøgle RIERSGULWXEJKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-hydroxy-o-toluic acid, 3-hydroxy-2-methyl benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl, kresolsaure, 3,2-cresotic acid, pubchem15694, 3-carboxy-2-methylphenol, acmc-1b1jy
PubChem CID 252023
IUPAC navn 3-hydroxy-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(O)C=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 2613791
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%