Få mere at vide
3-hydroxy-2-methyl-d3-benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30392801
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30392801 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30392801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH946407100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid
CAS 1020719-51-0
Molekylær formel C8 2H3 H5 O3
Mængde 100 mg
Synonym Benzoic acid, 3-hydroxy-2-(methyl-d3)-, 3,2-Cresotic acid-d3, 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)benzoic acid, 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic acid, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)O
IUPAC navn 3-hydroxy-2-(trideuteriomethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 155.17
Formel vægt 155.0662