Få mere at vide
3-hydroxy-2-methyl-d3-benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid |
| CAS | 1020719-51-0 |
| Molekylær formel | C8 2H3 H5 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 3-hydroxy-2-(methyl-d3)-, 3,2-Cresotic acid-d3, 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)benzoic acid, 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic acid, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-2-(trideuteriomethyl)benzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.17 |
| Formel vægt | 155.0662 |