Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 160°C to 164°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 170°C (100.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5 % min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.