Få mere at vide
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 99%
Artikelnummer. 10456812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10456812 5 g Glasflaske 5g
10520951 25 g Glasflaske 25g
10205070 100 g Glasflaske 100g
10494925 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10456812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-71-8
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
MDL nummer MFCD00006578
InChI nøgle XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
SMIL CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160°C to 164°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 170°C (100.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 5777
Opløselighedsinformation Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol,sparingly soluble in benzene and ether
IUPAC navn 3-hydroxy-2-methylpyran-4-on
Formel vægt 126.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.