Få mere at vide
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 99%
Artikelnummer. 11449612
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449612 100 g 100g
11439612 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449612 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10735.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-71-8
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
MDL nummer MFCD00006578
InChI nøgle XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
IUPAC navn 3-hydroxy-2-methylpyran-4-on
SMIL CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Smeltepunkt 161°C to 165°C
Kogepunkt 170°C (100 mmHg)
Flammepunkt 95°C (203°F)
Mængde 100 g
Beilstein 112169
Merck Index 14,5713
Formel vægt 126.11
Procent renhed 99%