Få mere at vide
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15352042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15352042 100 g 100g
15332042 5 g 5g
15342042 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15352042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453241000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 53279-72-4
Molekylær formel C7H3I3O3
Molekylvægt (g/mol) 515.81
MDL nummer MFCD00020305
InChI nøgle GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
PubChem CID 96627
IUPAC navn 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
SMIL OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Smeltepunkt 211°C to 215°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 100 g
Formel vægt 515.81
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.