Få mere at vide
3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10776052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10776052 25 g Glasflaske 25g
10295571 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334890250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14348-40-4
Molekylær formel C7H3Br3O3
Molekylvægt (g/mol) 374.84
MDL nummer MFCD00055557
InChI nøgle YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
IUPAC navn 2,4,6-tribrom-3-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2, 4, 6-tribromobenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 144°C to 149°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6HBr3(OH)COOH
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 374.84
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.