Få mere at vide
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, 97+%
Artikelnummer. 11383406
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383406 250 g 250g
11373406 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12858.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4835-90-9 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4835-90-9
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.132
MDL nummer MFCD00059953
InChI nøgle RDFQSFOGKVZWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxypivalic acid, 3-hydroxypivalic acid, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, unii-bjp2cxk56p, bjp2cxk56p, acmc-1arbc, beta-hydroxy pivalic acid
PubChem CID 78548
IUPAC navn 3-hydroxy-2,2-dimethylpropansyre
SMIL CC(C)(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Lugt Odorless
Mængde 250 g
Beilstein 1747025
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 118.13
Procent renhed 98%