Få mere at vide
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropanal |
| CAS | 597-31-9 |
| Molekylær formel | C5H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropanal, 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionaldehyde, 2-(Hydroxymethyl)-2-methylpropanal, 2-(Hydroxymethyl)isobutyraldehyde, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionaldehyde, 3-Hydroxypivalaldehyde, Hydroxypivalaldehyde, Hydroxypivaldehyde, Pentaaldol, Pentaldol, α,α-Dimethyl-β-hydroxypropionaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3-6)4-7/h3,7H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CO)C=O |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vægt | 102.0681 |