Få mere at vide
3-Hydroxy-2,2-dimethylbutyric Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2,2-dimethyl-butyric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 69737-23-1 |
| Molekylær formel | C8 H16 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-5-11-7(10)8(3,4)6(2)9/h6,9H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)(C)C(C)O |
| IUPAC navn | ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vægt | 160.1099 |