Få mere at vide
3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-pentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-pentanoic Acid |
| CAS | 35763-45-2 |
| Molekylær formel | C8H16O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-valeric Acid, 2,2,4-Trimethyl-3-hydroxyvaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-5(2)6(9)8(3,4)7(10)11/h5-6,9H,1-4H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC(C)C(O)C(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vægt | 160.1099 |