missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Hydroxy-1-propanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-1-propanesulfonamide |
| CAS | 132115-62-9 |
| Molekylær formel | C3 H9 N O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxypropane-1-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-8(6,7)3-1-2-5/h5H,1-3H2,(H2,4,6,7) |
| SMIL | NS(=O)(=O)CCCO |
| IUPAC navn | 3-hydroxypropane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.173 |
| Formel vægt | 139.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?