Få mere at vide
3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050017
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050017 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050017 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1798.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide
CAS 2096336-00-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H16 N O . Br
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Hydroxy-1-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide
InChI formel InChI=1S/C8H16NO.BrH/c1-9-4-2-7(3-5-9)8(10)6-9;/h7-8,10H,2-6H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(O)C2
IUPAC navn 1-methyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-ol;bromide
Molekylvægt (g/mol) 222.123
Mængde 25 mg
Formel vægt 221.042 g/mol