Få mere at vide
3-Hydroxy-1-methylpyridinium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide |
| CAS | 7500-05-2 |
| Molekylær formel | C6 H8 N O . I |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide, Pyridostigmine Bromide Imp. B (EP) as Iodide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, iodide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium iodide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, iodide (8CI,9CI), 1-Methyl-3-hydroxypyridinium iodide, 3-Hydroxypyridinium methiodide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO.HI/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H |
| SMIL | [I-].C[n+]1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 1-methylpyridin-1-ium-3-ol;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.04 |
| Formel vægt | 236.9651 |