Få mere at vide
3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050151
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050151 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050151 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0429.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide
CAS 31034-86-3
Analyt- eller komponentnavne 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C6H8BrNO
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyridostigmine Related Compound B, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), 3-Hydroxy-N-methylpyridinium bromide, N-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide, Ro 1-5237
InChI formel InChI=1S/C6H7NO.BrH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H
SMIL C[N+]1=CC=CC(=C1)O.[Br-]
IUPAC navn 1-methylpyridin-1-ium-3-ol;bromide
Molekylvægt (g/mol) 190.04
Mængde 25 mg
Formel vægt 188.979 g/mol