Få mere at vide
3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide, Mikromol™
Beskrivelse
3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide |
| CAS | 31034-86-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C6H8BrNO |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridostigmine Related Compound B, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), 3-Hydroxy-N-methylpyridinium bromide, N-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide, Ro 1-5237 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO.BrH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H |
| SMIL | C[N+]1=CC=CC(=C1)O.[Br-] |
| IUPAC navn | 1-methylpyridin-1-ium-3-ol;bromide |
| Vis mere |