Få mere at vide
3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, 98%
Artikelnummer. 10784185 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784185 250 mg Glasflaske 250mg
10654945 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784185 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426212500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 54-06-8 | C9H9NO3 | 179.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-06-8
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.17
MDL nummer MFCD00069732
InChI nøgle RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym adrenochrome, adraxone, usaf uctl-7, 3-hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, 1-adrenochrome, 3-hydroxy-1-methylindoline-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1h-indole-5,6-dione, 5,6-indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl, adrenochrome, l, adrenochrom
PubChem CID 5898
IUPAC navn 3-hydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindole-5,6-dione
SMIL CN1CC(C2=CC(=O)C(=O)C=C21)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-1-methyl-5, 6-indolinedione
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 161
Formel vægt 179.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.