Få mere at vide
3-Hydroxy-1-indol-3-yl-propane-1,2-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-1-indol-3-yl-propane-1,2-dione |
| CAS | 23756-61-8 |
| Molekylær formel | C11H9NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-1-(1H-indol-3-yl)-1,2-propanedione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c13-6-10(14)11(15)8-5-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,12-13H,6H2 |
| SMIL | OCC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-1-(1H-indol-3-yl)propane-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vægt | 203.0582 |