missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Hydroxy-1-adamantyl-D-glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-1-adamantyl-D-glycine |
| CAS | 709031-29-8 |
| Molekylær formel | C12H19NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetic acid, (alphaS)-alpha-Amino-3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c13-9(10(14)15)11-2-7-1-8(3-11)5-12(16,4-7)6-11/h7-9,16H,1-6,13H2,(H,14,15)/t7?,8?,9-,11?,12?/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.28 |
| Formel vægt | 225.1365 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?