Få mere at vide
3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium Iodide |
| CAS | 32155-06-9 |
| Molekylær formel | C6H14NO • I |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14NO.HI/c1-7(2)4-3-6(8)5-7;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | C[N+]1(C)CCC(O)C1.[I-] |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.09 |
| Formel vægt | 243.02 |