Få mere at vide
3-Hexyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hexyne |
| CAS | 928-49-4 |
| Molekylær formel | C6H10 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Diethylacetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC#CCC |
| IUPAC navn | hex-3-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 82.14 |
| Formel vægt | 82.0783 |