Få mere at vide
3-hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327795
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327795 25 g 25g
11317795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02682.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
3-Hexyn anvendes til syntese af fusionerede hetero-hydropyridylligander bundet til den organometalliske del {Ru(p-cymen)} ved at reagere med ruthenacykler. Det blev også brugt til fremstilling af [4+2]-cycloadditionsprodukt ved at reagere med borol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hexyne bruges til syntese af fusionerede hetero-hydropyridylligander bundet til {Ru(p-cymen)} organometalliske del ved at reagere med ruthenacykler. Det blev også brugt til fremstilling af [4+2]-cycloadditionsprodukt ved at reagere med borol.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-49-4
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00009381
InChI nøgle DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
IUPAC navn hex-3-yn
SMIL CCC#CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexyne
Tæthed 0.721
Kogepunkt 80°C to 82°C
Flammepunkt −10°C (14°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3CH2C≡CCH2CH3
Brydningsindeks 1.411
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731158
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 82.15
Procent renhed 99%