Få mere at vide
3-hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753465 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753465 5 g Glasflaske 5g
10277270 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753465 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308120050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-49-4
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00009381
InChI nøgle DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
IUPAC navn hex-3-yn
SMIL CCC#CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexyne
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7200g/mL
Kogepunkt 81°C to 82°C
Flammepunkt -14°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2C∽CCH2CH3
Brydningsindeks 1.4100 to 1.412
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.72
Formel vægt 82.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske