Få mere at vide
3-Hexylthiophene, 98%
Artikelnummer. 10190032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10190032 5 g Glasflaske 5g
10195633 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10190032 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367380050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1693-86-3 | C10H16S | 168.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1693-86-3
Molekylær formel C10H16S
Molekylvægt (g/mol) 168.3
MDL nummer MFCD00143181
InChI nøgle JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
PubChem CID 566849
IUPAC navn 3-hexylthiophen
SMIL CCCCCCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexylthiophene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul eller rød
Tæthed 0.9360g/mL
Kogepunkt 65.0°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4945 to 1.4975
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.936
Formel vægt 168.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske