Få mere at vide
3-(Hexyloxy)-4-(1-Methyl-1,2,5,6-Tetrahydropyridin-3-Yl)-1,2,5-Thiadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Hexyloxy)-4-(1-Methyl-1,2,5,6-Tetrahydropyridin-3-Yl)-1,2,5-Thiadiazole |
| CAS | 131986-45-3 |
| Molekylær formel | C14 H23 N3 O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Xanomeline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N3OS/c1-3-4-5-6-10-18-14-13(15-19-16-14)12-8-7-9-17(2)11-12/h8H,3-7,9-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCOc1nsnc1C2=CCCN(C)C2 |
| IUPAC navn | 3-hexoxy-4-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-yl)-1,2,5-thiadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.417 |
| Formel vægt | 281.156 |