missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Hexyl Chloroformate (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hexyl Chloroformate |
| CAS | 58906-62-0 |
| Molekylær formel | C7 H13 Cl O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Hexyl Chloroformate (>80%), Carbonochloridic Acid 1-Ethylbutyl Ester, Hexan-3-yl Carbonochloridate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-5-6(4-2)10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC(CC)OC(=O)Cl |
| IUPAC navn | 1-ethylbutyl carbonochloridate |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.63 |
| Formel vægt | 164.0604 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?