Få mere at vide
3-hexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 10791735
Brand: Thermo Scientific Acros 146902500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 589-38-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-38-8
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00009402
InChI nøgle PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
PubChem CID 11509
IUPAC navn hexan-3-on
SMIL CCCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexanone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 123°C
Flammepunkt 14°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2COC2H5
Brydningsindeks 1.3990 to 1.401
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 690
Specifik vægtfylde 0.81
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.