Få mere at vide
3-hexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10041600 50 mL Glasflaske 50ml
10284760 10 mL Glasflaske 10ml
10791735 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10041600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146900500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-38-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-38-8
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00009402
InChI nøgle PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
PubChem CID 11509
IUPAC navn hexan-3-on
SMIL CCCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexanone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 123°C
Flammepunkt 14°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2COC2H5
Brydningsindeks 1.3990 to 1.401
Mængde 50 mL
Beilstein 01, 690
Specifik vægtfylde 0.81
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske