Få mere at vide
3-Hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hexanol |
| CAS | 623-37-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Hexanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H14 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Hexan-3-ol, 3-Hexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCC(O)CC |
| Vis mere |