Få mere at vide
3-Hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328685
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30328685 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30328685 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14196900
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexanol
CAS 623-37-0
Analyt- eller komponentnavne 3-Hexanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H14 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Hexan-3-ol, 3-Hexanol
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCC(O)CC
IUPAC navn hexan-3-ol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 102.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 102.1045 g/mol