Få mere at vide
3-Hexanol, 98%
Artikelnummer. 11499656
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499656 25 g 25g
11409666 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20210.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-37-0 | C6H14O | 102.177 g/mol
Det finder det anvendelse som et smagsstof eller adjuvans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder det anvendelse som et smagsstof eller adjuvans
.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-37-0
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00004582
InChI nøgle ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexanol, ethyl propyl carbinol, 3-hexyl alcohol, 3-hexanol natural, ethylpropylcarbinol, fema no. 3351, hexanol-3, 1-butanol, ethyl, acmc-209n2d
PubChem CID 12178
IUPAC navn hexan-3-ol
SMIL CCCC(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexanol
Tæthed 0.81
Kogepunkt 134°C to 136°C
Flammepunkt 42°C (108°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.415
Mængde 25 g
FN nummer UN2282
Beilstein 1718964
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Hexanol