Få mere at vide
3-hexadecanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361827
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361827 25 g 25g
11351827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05098.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18787-64-9 | C16H32O | 240.431 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18787-64-9
Molekylær formel C16H32O
Molekylvægt (g/mol) 240.431
MDL nummer MFCD00048458
InChI nøgle LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexadecanone, ethyl n-tridecyl ketone, ethyl tridecyl ketone, acmc-209eqe, oo>>ue r eyie>>u 1/4 xi feminine
PubChem CID 87789
IUPAC navn hexadecan-3-on
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexadecanone
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Kogepunkt 140°C (2 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1769865
Formel vægt 240.43
Procent renhed 95%