Få mere at vide
3-Heptyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 11459916
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459916 25 g 25g
11449916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20884.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14916-79-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14916-79-1
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD00039551
InChI nøgle PSWHODJVUOXHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptyn-1-ol, acmc-209d1z, ho ch2 2c=c ch2 2ch3
PubChem CID 84693
IUPAC navn hept-3-yn-1-ol
SMIL CCCC#CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Heptyn-1-ol
Tæthed 0.882
Kogepunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Flammepunkt 74°C (165°F)
Brydningsindeks 1.4555
Mængde 25 g
Beilstein 1737178
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%