Få mere at vide
3-Heptanon, 98%
Artikelnummer. 10675922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10675922 250 mL Glasflaske 250ml
10784801 1 L Glasflaske 1 L
11994811 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675922 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120382500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-35-4 | C7H14O | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-35-4
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00009483
InChI nøgle NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
PubChem CID 7802
ChEBI CHEBI:50139
IUPAC navn heptan-3-on
SMIL CCCCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Heptanone
Smeltepunkt -39,0 °C
Farve Gul
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 146,0 °C til 149,0 °C
Flammepunkt 41 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3COC2H5
Brydningsindeks 1,4075 til 1,4095
Mængde 250 mL
Beilstein 01,699
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3,3 g/L vand (20° c). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Heptanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.