Få mere at vide
3-Heptanon, 98%
Beskrivelse
Anvendes som smagsstof i melon-, nødde- og banansmag. Det bruges også som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendt som smagsstof i melon-, nødde- og banansmag. Det bruges også som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C 4,3g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Heptanone |
| Smeltepunkt | -37 °C |
| Tæthed | 0.818 |
| Kogepunkt | 147 °C til 149 °C |
| Flammepunkt | 41 °C (105 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.409 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 506161 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Heptanone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl butyl ketone