Få mere at vide
3-Heptanone, 98%
Artikelnummer. 11428816
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428816 50 mL 50ml
11438816 250 mL 250ml
11418816 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16977.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-35-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Anvendes som smagsstof i melon-, nødde- og banansmag. Det bruges også som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendt som smagsstof i melon-, nødde- og banansmag. Det bruges også som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C 4,3g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-35-4
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00009483
InChI nøgle NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
PubChem CID 7802
ChEBI CHEBI:50139
IUPAC navn heptan-3-on
SMIL CCCCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Heptanone
Smeltepunkt -37°C
Kogepunkt 147°C to 149°C
Flammepunkt 41°C (105°F)
Lugt Pungent
Mængde 50 mL
FN nummer UN1224
Beilstein 506161
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%