Få mere at vide
(±)-3-Heptanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (±)-3-Heptanol |
| CAS | 589-82-2 |
| Molekylær formel | C7H16O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Heptanol, 1-Ethyl-1-pentanol, 3-Hydroxyheptane, DL-3-Heptanol, NSC 2586 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(O)CC |
| IUPAC navn | heptan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.2 |
| Formel vægt | 116.1201 |