Få mere at vide
3-heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15324978 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15324978 500 g 500g
15304978 25 g 25g
15314978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15324978 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149095000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-82-2 | C7H16O | 116.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-82-2
Molekylær formel C7H16O
Molekylvægt (g/mol) 116.2
InChI nøgle RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol
PubChem CID 11520
IUPAC navn heptan-3-ol
SMIL CCCCC(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Heptanol
Tæthed 0.8180g/mL
Kogepunkt 156.0°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)3CH(OH)C2H5
Brydningsindeks 1.4214
Mængde 500 g
Beilstein 01,I,205
Specifik vægtfylde 0.818
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 116.2
Procent renhed 98%