Få mere at vide
3-Guanidinopropionsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Guanidinopropionic acid |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7) |
| Formel vægt | 131.0695 |