Få mere at vide
3-Guanidinopropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30390728
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30390728 5 g
30408653 2 g
30404471 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30390728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG8357755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 353-09-3
Molekylær formel C4 H9 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Synonym 3-Guanidinopropanoic Acid, 3-Guanidinopropionic Acid, Guanidinepropanoic Acid, Guanidinepropionic Acid, Guanidinopropionic Acid, N-(3-Propanoic Acid)guanidine, PNU 10483, Propanoic Acid, 3-[(aminoiminomethyl)amino]-, β-Guanidinopropionic Acid, β-Guanidopropionic Acid
IUPAC navn 3-carbamimidamidopropansyre
SMIL NC(=N)NCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidinopropionic acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
Formel vægt 131.0695