Få mere at vide
3-Guanidinopropionsyre, 97%
Artikelnummer. 10051374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10051374 1 g 1g
10264644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426660010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 353-09-3 | C4H9N3O2 | 131,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 353-09-3
Molekylær formel C4H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00045939
InChI nøgle KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoic acid, beta-guanidinopropionic acid, guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoate, 3-carbamimidamidopropanoic acid, beta-gpa, unii-ul1984yrka, beta-guanadinopropionate, n-aminoiminomethyl-beta-alanine
PubChem CID 67701
ChEBI CHEBI:15968
IUPAC navn 3-(diaminomethylidenamino)propansyre
SMIL C(CN=C(N)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Guanidinopropionic acid
Smeltepunkt 222.0°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC(=NH)NH(CH2)2CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 131.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Guanidinopropionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.