Få mere at vide
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30179027
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30179027 250 mg -
30179628 2.5 g 2.5g
30179068 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG650083250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-83-8
Molekylær formel C9H20O5Si
Molekylvægt (g/mol) 236.34
IUPAC navn trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
SMIL CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Formel vægt 236.108