Få mere at vide
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11985821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985821 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10791101 5 g Glasflaske 5g
10402221 100 g Glasflaske 100g
10697012 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11985821 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 216540025
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-83-8
Molekylær formel C9H20O5Si
Molekylvægt (g/mol) 236.34
InChI nøgle BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
IUPAC navn trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
SMIL CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 120,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 122 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4280 til 1,4300
Mængde 2.5 kg
Beilstein 17, V,3, 45
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen og ether
Viskositet 4 mPa (20 °C)
Formel vægt 236.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.