Få mere at vide
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 10791101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791101 5 g Glasflaske 5g
10402221 100 g Glasflaske 100g
10697012 500 g Glasflaske 500g
11985821 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10791101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216540050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-83-8
Molekylær formel C9H20O5Si
Molekylvægt (g/mol) 236.34
InChI nøgle BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
IUPAC navn trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
SMIL CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 120,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 122 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4280 til 1,4300
Mængde 5 g
Beilstein 17, V,3, 45
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen og ether
Viskositet 4 mPa (20 °C)
Formel vægt 236.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.